重要文件
N1655
Sigma-Aldrich
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于酪蛋白
同義詞:
Peptone from casein
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
bovine milk (casein)
形狀
solid
氮分析
~6.3% amino, ~13.2% total
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1