重要文件
MWSDS17S
Sigma-Aldrich
Peptide Molecular Weight Marker
mol wt 2,500-17,000 Da
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
分子量
glucagon 3,480
myoglobin (1-153) 16,950
myoglobin I (56-131) 8,160
myoglobin I + II (1-131) 14,440
myoglobin I + III (56-153) 10,600
myoglobin II (1-55) 6,210
myoglobin III (132-153) 2,510
2,500-17,000 Da
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Eduardo L V Silveira et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 15(8), 1292-1300 (2008-06-27)
Earlier studies have demonstrated in A/Sn mice highly susceptible to Chagas' disease protective immunity against lethal Trypanosoma cruzi infection elicited by vaccination with an open reading frame (ORF) expressed by amastigotes. In our experiments, we used this mouse model to