重要文件
MTCC2592
MTC Bio MacroTubes® rack
50 x 5 mL tubes
同義詞:
tube holder, tube rack
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
特點
50 x 5 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
MTC Bio C2592
相關類別
一般說明
Decanting rack for 50 MacroTubes®, Fits 5mL Snap Cap or Screw Cap Tubes, w/ Silicone Grip Wells
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)