重要文件
MG1L
Sigma-Aldrich
May-Grunwald染色液
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
NACRES:
NA.47
形狀
solution
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
0.25 % (w/v) in methanol
技術
microbe id | staining: suitable
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于血液中细胞成分的差异染色
準備報告
使用非多色(非氧化)亚甲基蓝和曙红Y进行制备。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
了解血液、造血器官和血液疾病的臨床研究,包括治療、預防以及血液學測試中使用的染色劑和染料。
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.