MAK225
1 of 10
Sigma-Aldrich
MAK224
脂肪酸甲基化试剂盒
SMB00937
Fatty Acid Methyl Esters Standard Mixture
I9516
2-丙醇
Supelco
ME14-1KT
不饱和脂肪酸甲酯试剂盒
H9892
盐酸 溶液
USP
1269119
FAME 标准混合物
1.09060
盐酸溶液
322415
甲醇
25326
Nukol 毛细管GC色谱柱
MAK338
脂肪酸提取试剂盒,高标准
sufficient for 50 tests
cosmeticsfood and beveragessample preservation
room temp
代谢测定试剂盒_代谢物检测试剂盒_生化试剂-默克生命科学
生化试剂_生物学缓冲液_除垢剂-默克生命科学
Danger
Flam. Liq. 2
3 - Flammable liquids
-14.8 °F - closed cup
-26.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 8
49454-U
C4 - C24 偶数碳饱和脂肪酸乙酯 (FAEES)
EC10A-1KT
脂肪酸定性标准品套装,偶数碳
18913-1AMP
脂肪酸甲酯混标
18916-1AMP
F.A.M.E.混标
UN10-1KT
不饱和脂肪酸,定性标准品套装
CRM18920
F.A.M.E. 混合物
C2294
鱼肝油脂肪酸甲酯
CRM18918