Merck
全部照片(3)
重要文件
MAK001
Sigma-Aldrich
丙氨酸检测试剂盒
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
暫時無法取得訂價和供貨情況
用途
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
檢測方法
colorimetric
fluorometric
儲存溫度
−20°C
一般說明
丙氨酸是一种非必需氨基酸,在肌肉组织和肝脏之间的葡萄糖-丙氨酸循环中起关键作用。[1]在氨基酸降解组织(如肌肉)中,氨基通过转氨反应汇集为谷氨酸。谷氨酸的氨基通过丙氨酸氨基转移酶转移到丙酮酸,形成丙氨酸和 α-酮戊二酸。丙氨酸进入血液并转运至肝脏。[2]该反应在肝脏中逆转,丙酮酸盐可用于糖异生形成葡萄糖 [3],葡萄糖可通过循环系统返回至其他组织。丙氨酸水平升高与高血压、能量摄入、胆固醇水平和体重指数相关。
應用
丙氨酸检测试剂盒已用于测定细胞内的丙氨酸池。[4]
適合性
适用于细胞和组织培养上清、尿液、血浆、血清等生物样本中的丙氨酸检测。
原則
在本试剂盒中,丙氨酸浓度由偶联酶分析法测定,其结果为比色法 (570 nm)/荧光法(λex = 535/λ em = 587 nm)乘积,与存在的丙氨酸成比例。本试剂盒的典型检测范围为 2-10 nmole(比色法)和 0.2-1 nmole(荧光测定法)。
取代透過
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
GABA transaminases from Saccharomyces cerevisiae and Arabidopsis thaliana complement function in cytosol and mitochondria.
Cao J, et al.
Yeast, 30(7), 279-289 (2013)
The complex role of branched chain amino acids in diabetes and cancer.
O'Connell T M.
Metabolites, 3(4), 931-945 (2013)
Mauro D P.
Amino Acids and Proteins for the Athlete: The Anabolic Edge (1997)
Dmitry Frank et al.
Neuropharmacology, 155, 173-184 (2019-06-04)
Post-stroke depression (PSD) is a common and serious complication following stroke. Both stroke and depression have independently been associated with pathologically elevated glutamate levels in the brain's extra-cerebral fluid (ECF). Here we evaluate an alternative therapeutic approach to PSD with
Berg J M, et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
文章
本文介绍了增殖活性细胞为何需要碳源和氮源合成大分子。尽管大部分肿瘤细胞利用有氧糖酵解途径并分流线粒体氧化磷酸化代谢物,但许多肿瘤细胞表现出线粒体活性增加。
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
條款
使用丙氨酸檢測試劑盒比色/螢光檢測生物樣本中丙氨酸的檢測方案。
Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of Alanine in biological samples using the alanine assay kit.