重要文件
M7795
Sigma-Aldrich
rac-2-Methoxy-3-hexadecanamido-1-propylphosphocholine
≥90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H53N2O6P
CAS號碼:
分子量::
508.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥90%
形狀
powder
雜質
≤0.5 mol/mol (NH4)2CO3
溶解度
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC
InChI
1S/C25H53N2O6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4/h24H,6-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30)
InChI 密鑰
GLZQVYDFXUECNY-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Protein kinase C inhibitor.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M H Marx et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(4), 858-863 (1988-04-01)
Previously unreported analogues of the synthetic antitumor phospholipid ET-18-OMe (1-octadecyl-2-methoxy-rac-glycero-3-phosphocholine), in which the 1-ether oxygen has been replaced by an amido group, have been prepared and evaluated for in vitro cytotoxic effects and for inhibition of protein kinase C. The