文件
M7276
Sigma-Aldrich
间胺黄
同義詞:
3-(4-苯胺基苯偶氮基)苯磺酸 钠盐, 酸性黄 36
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H14N3NaO3S
CAS號碼:
分子量::
375.38
顏色索引編號:
13065
Beilstein:
3831568
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, ~70%
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChI 密鑰
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M