Merck
全部照片(6)
重要文件
M6319
Sigma-Aldrich
抗 线粒体融合素-2(N-末端) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
同義詞:
抗 CMT2A, 抗 CMT2A2, 抗 CPRP1, 抗 KIAA0214, 抗 MARF, 抗 Mfn2
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~86 kDa
物種活性
mouse, human, rat
技術
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HeLa human epitheloid carcinoma cell lysate
indirect immunofluorescence: 20-30 μg/mL using differentiated mouse C2 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using extracts of rat or mouse brain mitochondria
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MFN2(9927)
mouse ... Mfn2(170731)
rat ... Mfn2(64476)
一般說明
线粒体融合蛋白(Mfn1 和 Mfn2)是哺乳动物 果蝇 蛋白 Fzo 的同系物。它们是嵌入线粒体外膜的跨膜 gtp 酶,对哺乳动物细胞中线粒体的融合至关重要。Mfn1 和 Mfn2 形成同型和异型复合物,具有融合功能。线粒体融合对细胞生长、线粒体膜电位、呼吸和胚胎发育也很重要。缺乏 Mfn1 或 Mfn2 的小鼠在妊娠中期死亡。Mfn2 突变胚胎具有特异的和严重的胎盘层破坏。线粒体融合素 2 (Mitofusin 2) 广泛表达,在心肌和骨骼肌中表达量最高,在肌形成过程中被诱导表达。Mfn2 的阻遏导致线粒体网络的形态和功能断裂成独立的簇,并降低线粒体膜电位和葡萄糖氧化。因此,Mfn2 是维持线粒体网络和控制线粒体代谢所必需的。这种 Mfn2 依赖的调控机制在肥胖中受到 Mfn2 表达减少的干扰。线粒体融合蛋白 2 的突变可引起腓骨肌萎缩症 2A 型神经病变,这是一种由周围神经轴突变性引起的神经系统疾病。
特異性
抗线粒体融合素 2(N 端)抗体可识别人、大鼠和小鼠线粒体融合素 2。通过免疫印迹检测线粒体融合素 2 条带可被免疫肽特异性抑制。
该抗体对线粒体融合素 2 的 N 末端具有特异性 (~86 kDa)
免疫原
相应的人线粒体融合素 2(含 C 末端添加半胱氨酸)的 38-55 位氨基酸残基的合成肽,与 KLH 偶联。大鼠和小鼠线粒体融合素 2 的相应的序列相差 1 个氨基酸。
應用
Anti-mitofusion 2 抗体可用于 HeLa 细胞免疫沉淀;小鼠和大鼠脑线粒体的免疫印迹和小鼠 C2 细胞的免疫荧光
抗线粒体融合素2(N末端)抗体适用于免疫印迹(~86 kDa)、免疫沉淀、[1]和免疫荧光应用。[2]
通过免疫印迹法,推荐使用大鼠和小鼠脑线粒体提取物和化学发光检测试剂的工作抗体浓度为 0.5-1 mg/mL。
通过间接免疫荧光法,建议使用分化的小鼠 C2 细胞的工作抗体浓度为 20-30 mg/mL。
5-10 μg 抗体可免疫沉淀 HeLa 人上皮样癌细胞裂解物中的线粒体融合蛋白 2。
此抗体已成功使用的应用,以及相关的同行评审论文如下。
蛋白免疫分析(Western Blotting)(1篇文章)
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Short mitochondrial ARF triggers Parkin/PINK1-dependent mitophagy
Grenier K, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2014)
Mamta Rai et al.
Journal of cell science, 127(Pt 1), 191-203 (2013-11-08)
Mitochondrial biogenesis and morphological changes are associated with tissue-specific functional demand, but the factors and pathways that regulate these processes have not been completely identified. A lack of mitochondrial fusion has been implicated in various developmental and pathological defects. The
Kensuke Tsushima et al.
Circulation research, 122(1), 58-73 (2017-11-03)
Cardiac lipotoxicity, characterized by increased uptake, oxidation, and accumulation of lipid intermediates, contributes to cardiac dysfunction in obesity and diabetes mellitus. However, mechanisms linking lipid overload and mitochondrial dysfunction are incompletely understood. To elucidate the mechanisms for mitochondrial adaptations to
Robert H Baloh et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(2), 422-430 (2007-01-12)
Mutations in the mitochondrial fusion protein mitofusin 2 (MFN2) are the most commonly identified cause of Charcot-Marie-Tooth type 2 (CMT2), a dominantly inherited disease characterized by degeneration of peripheral sensory and motor axons. However, the mechanism by which mutations in
Jean-Philippe Leduc-Gaudet et al.
Physiological reports, 6(4) (2018-02-27)
Multiple aspects of mitochondrial function and dynamics remain poorly studied in the skeletal muscle of pediatric models in response to a short-term high-fat diet (HFD). This study investigated the impact of a short-term HFD on mitochondrial function and dynamics in