文件
M6068
Sigma-Aldrich
抗-磷酸肌球蛋白轻链(pSer19) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
同義詞:
抗-MLC
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human (predicted), chicken
技術
western blot: 1:1,000 using chicken gizzard myosin II phosphorylated in vitro by PAK
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer19)
基因資訊
human ... MYL1(4632)
相關類別
一般說明
兔多克隆抗磷酸肌球蛋白轻链(pSer19)抗体可检测鸡 MLC。结果表明,与抗体的反应性需要通过活性激酶使 MLC 磷酸化,并且只有对应于 MLC 的肽(pSer19)才能阻断抗体信号,从而证明了抗体的特异性。人类(100% 同源)尚未经过测试,但预期会发生反应。
肌球蛋白轻链属于钙调蛋白(CaM)基因家族。
免疫原
来自鸡 MLC 区域的合成磷酸肽,其中包含丝氨酸 19(包括起始蛋氨酸的丝氨酸 20)。人类(100% 同源)尚未经过测试,但预期会发生反应。
應用
可利用兔抗磷酸肌球蛋白轻链(pSer19)抗体在以下应用中检测磷酸化肌球蛋白: 通过免疫印迹法检测人肺成纤维细胞和禽晶状体细胞 通过免疫组化法检测兔主动脉样本通过免疫荧光法检测人下颌下腺组织
生化/生理作用
肌球蛋白轻链是常规肌球蛋白(例如肌球蛋白 II)的亚基。在平滑肌和非肌肉细胞中,常规的肌球蛋白介导各种收缩事件,包括胞质分裂、细胞运动和平滑肌收缩。MLC 被多种丝氨酸-苏氨酸激酶(如 Rho 激酶和 PAK)磷酸化,但是,肌球蛋白轻链激酶(MLCK)充当主要激酶。常规肌球蛋白的收缩活性通过 MLC 在几个残基上的磷酸化来调节。丝氨酸 19 的磷酸化是 MLCK 的主要磷酸化位点和优选位点,其在生理条件下激活肌球蛋白的运动活性。
肌球蛋白轻链的作用是维持肌球蛋白的完整性。肌球蛋白轻链突变与家族性肥厚性心肌病有关。
外觀
在 Dulbecco 磷酸盐缓冲盐水(不含 Mg2+ 和 Ca2+),pH 7.3(±0.1),含 1.0 mg/mL BSA 的 50% 甘油(不含 IgG 和蛋白酶)和 0.05% 叠氮化钠的溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Matrix stiffness regulates migration of human lung fibroblasts
Asano S, et al.
Physiological Reports, 5(9), e13281-e13281 (2017)
Myosin essential light chain in health and disease
Hernandez OM, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 292(4), H1643-H1654 (2007)
Dorian Obino et al.
Cell reports, 25(11), 3110-3122 (2018-12-13)
Complete activation of B cells relies on their capacity to extract tethered antigens from immune synapses by either exerting mechanical forces or promoting their proteolytic degradation through lysosome secretion. Whether antigen extraction can also be tuned by local cues originating
Myosin light chain kinase inhibitor ML7 improves vascular endothelial dysfunction via tight junction regulation in a rabbit model of atherosclerosis
Cheng X, et al.
Molecular Medicine Reports, 12(3), 4109-4116 (2015)
Myosin light chains: teaching old dogs new tricks
Heissler SM and Sellers JR
Bioarchitecture, 4(6), 169-188 (2014)