重要文件
M5153
Sigma-Aldrich
8-Methylnonanoic acid
≥97% (capillary GC), ≥97% (titration)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20O2
CAS號碼:
分子量::
172.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (capillary GC)
≥97% (titration)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CCCCCCC(O)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Intermediate in synthesis of dihydrocapsaicin.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jones, S., et al.
J. Chem. Res. Synop., 5, 344-344 (1987)
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water