重要文件
M4645
Sigma-Aldrich
cis-13-Docosenyl methanesulfonate
同義詞:
Methanesulfonic acid erucyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H46O3S
CAS號碼:
分子量::
402.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCOS(C)(=O)=O
包裝
Sealed ampule.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)