重要文件
M3879
Sigma-Aldrich
3-Methyl-L-histidine
同義詞:
τ-Methyl-L-histidine, (S)-1-Methylimidazole-4-alanine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H11N3O2
CAS號碼:
分子量::
169.18
分類程式碼代碼:
12352200
其他說明
Note: This structure corresponds to IUPAC 1-Methyl-L-histidine.
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3