文件
M3275
Sigma-Aldrich
1-甲基黄嘌呤
同義詞:
2,6-二羟基-1-甲基嘌呤
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N4O2
CAS號碼:
分子量::
166.14
Beilstein:
171507
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
mp
≥300 °C
SMILES 字串
CN1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
InChI 密鑰
MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jung-Feng Hsieh et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(10), 3450-3456 (2007-03-24)
Xanthine oxidase (XO) is a key enzyme which can catalyze xanthine to uric acid causing hyperuricemia in humans. By using the fractionation technique and inhibitory activity assay, an active compound that prevents XO from reacting with xanthine was isolated from