生物源
tomato
化驗
≥90%
形狀
powder
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI 密鑰
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 通过高效液相色谱(HPLC)测定其在肝、肾和肺组织中的浓度
- 激活前列腺癌细胞系中的尿激酶型纤溶酶原激活物受体(uPAR)
- 在拉曼光谱成像中检测和可视化其内分布。
生化/生理作用
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
肝脏中胆固醇的合成量由饮食中的胆固醇水平来严格调节。LDL受体调节富含脂质的低密度脂蛋白(LDL)颗粒的细胞转运。
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。