重要文件
L8885
Sigma-Aldrich
Lys-Phe dihydrobromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H23N3O3 · 2HBr
CAS號碼:
分子量::
455.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Br.NCCCCC(N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3.BrH/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21);1H
InChI 密鑰
AUAAFILEYKCLRB-UHFFFAOYSA-N
品質
Contains one mole of methanol as solvent of crystallization.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)