技術
microbiological culture: suitable
應用
agriculture
microbiology
一般說明
Luria培养基(LB)是一种营养丰富的细菌培养基,通常用于实验室重组大肠杆菌菌株的保存和培养。它在质粒DNA和重组蛋白的制备等分子微生物学方法中具有潜在的应用前景。 Miller′s改良的Luria基础培养基用于肠杆菌科细菌的培养和大肠杆菌噬菌斑的测定。
應用
Miller Luria 基础培养基已被用作大肠杆菌细胞的营养培养基。
Miller Luria基础培养基(LB)(L1900)是一种细菌生长混合物,包含氯化钠(0.5g/L)、胰蛋白胨(10g/L)和酵母提取物(5g/L),通常还添加琼脂(15g/L)。
Miller Luria基础培养基(LB)(L1900)是一种细菌生长混合物,包含氯化钠(0.5g/L)、胰蛋白胨(10g/L)和酵母提取物(5g/L),通常还添加琼脂(15g/L)。
成分
含:胰蛋白胨、酵母膏、氯化钠。
重構
推荐使用剂量为15.5g/l。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Plasmid DNA topology assayed by two-dimensional agarose gel electrophoresis
Journal of Separation Science, 121-132 (2013)
Plasmid DNA topology assayed by two-dimensional agarose gel electrophoresis
Journal of Separation Science, 121-132 (2013)
Facile monitoring and evaluation of bacteria in a fermentation process using perfusion chromatography and polarimetry detection
Journal of Separation Science, 26.0, 20-28 (2003)
Facile monitoring and evaluation of bacteria in a fermentation process using perfusion chromatography and polarimetry detection
Journal of Separation Science, 26.0, 20-28 (2003)
Plasmid DNA topology assayed by two-dimensional agarose gel electrophoresis
Journal of Separation Science, 121-132 (2013)