化驗
≥99% (TLC)
品質等級
形狀
powder
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
溶解度
water: 49-51 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H10O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+;;/m11../s1
InChI 密鑰
LBTJSFDOKRLTMQ-LWDDDOIUSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3