重要文件
K3625
Sigma-Aldrich
DL-犬尿氨酸 硫酸盐
crystalline
同義詞:
DL-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C10H12N2O3 · H2SO4
CAS號碼:
分子量::
306.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
crystalline
顏色
light yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3.H2O4S/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
KAXRWMOLNJZCEW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)