描述
Specific Optical Rotation (EP): (−0.10) ∼ +0.10 °
化驗
99.0-101.0% (EP, titration)
形狀
powder
顏色
white to off-white
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
作用方式
enzyme | inhibits
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChI 密鑰
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
基因資訊
human ... ABCB1(5243) , CYP11B1(1584) , CYP11B2(1585) , CYP17A1(1586) , CYP19A1(1588) , CYP1A2(1544) , CYP24A1(1591) , CYP26A1(1592) , CYP3A4(1576) , CYP51A1(1595) , KCNH1(3756)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Alox5(25290) , Cyp17a1(25146) , Cyp51(25427) , Cyp7a1(25428)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務