化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
methanol: >2 mg/mL
H2O: insoluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12C[C@H](C)CN[C@@]1([H])[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@]4([H])C(=C3C)C(=O)[C@@]5([H])[C@@]4([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]56C)O2
InChI
1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3/t14-,16+,18-,19-,20-,21+,23+,24-,26-,27-/m0/s1
InChI 密鑰
CLEXYFLHGFJONT-DNMILWOZSA-N
基因資訊
human ... EBP(10682)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
癌症幹細胞培養基、球形板和癌症幹細胞標記,以培養和表徵 CSC 群。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.