蒸汽壓力
43 mmHg ( 25 °C)
化驗
~99%
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
密度
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
111.2 °F
閃點(°C)
44 °C