Merck
全部照片(5)
重要文件
I8507
Sigma-Aldrich
碘甲烷
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
同義詞:
甲基碘
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CH3I
CAS號碼:
分子量::
141.94
Beilstein:
969135
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗:
99%
bp:
41-43 °C (lit.)
蒸汽壓力:
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
蒸汽密度
4.89 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
liquid
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.531 (lit.)
pH值
6.3 (21.1 °C)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI 密鑰
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
碘甲烷也称为甲基碘,是一种甲基化剂。 研究了其作为溴甲烷替代品在土壤熏蒸中的潜力。描述了碘甲烷与氯原子的气相反应机理。利用多光子电离研究了碘甲烷的光解动力学。分析了碘甲烷与 Cu (111) 表面的相互作用。
應用
碘甲烷(甲基碘)已用于生成碘化物水簇试剂离子,用于 ToF-CIMS(飞行时间化学电离质谱法)分析。可用于制备 ( E )-1-碘丙烯 N,N,N -三甲基壳聚糖 (TMC)。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.8 °F - closed cup
閃點(°C)
32.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Methyl iodide, an ozone-safe alternative to methyl bromide as a soil fumigant.
Ohr HD, et al.
Plant Disease, 80(7), 731-735 (1996)
Methyl rotation, vibration, and alignment from a multiphoton ionization study of the 266 nm photodissociation of methyl iodide.
Loo RO, et al.
J. Chem. Phys. , 90(8), 4222-4236 (1989)
High-resolution chemical ionization mass spectrometry (ToF-CIMS): application to study SOA composition and processing.
Aljawhary D, et al.
Atmospheric Measurement Techniques, 6(11), 3211-3224 (2013)
Platinum-catalyzed addition of iodomethane to acetylene.
Mitchenko SA, et al.
Russian Chemical Bulletin, 62(4), 984-988 (2013)
Methylation of chitosan with iodomethane: effect of reaction conditions on chemoselectivity and degree of substitution.
Curti E, et al.
Macromolecular Bioscience, 3(10), 571-576 (2003)