重要文件
I7904
Sigma-Aldrich
吲哚美辛庚酯
methyl acetate solution, ≥98% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H30ClNO4
CAS號碼:
分子量::
455.97
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
methyl acetate solution
效力
0.04 μM IC50 (for human recombinat COX-2)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCOC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C26H30ClNO4/c1-4-5-6-7-8-15-32-25(29)17-22-18(2)28(24-14-13-21(31-3)16-23(22)24)26(30)19-9-11-20(27)12-10-19/h9-14,16H,4-8,15,17H2,1-3H3
InChI 密鑰
PYBCHCVNKGZCOH-UHFFFAOYSA-N
應用
Used to inhibit COX-1 and COX-2. To achieve 50% inhibition of human recombinant COX-2 use I7904 at 0.04 uM/mL .
生化/生理作用
Potent cyclooxygenase-2 inhibitor. 1700 times greater activity against COX-2 than COX-1.
其他說明
Derivatized indomethacin.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
8.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-13 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)