重要文件
I7385
Sigma-Aldrich
单克隆抗 人 IgG4 小鼠抗
clone HP-6025, ascites fluid
同義詞:
单克隆抗 人 IgG4
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
HP-6025, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
技術
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 1:5,000
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
IgG4(免疫球蛋白 G4)由辅助性 T 细胞 2 细胞因子产生。与其他免疫球蛋白不同,免疫球蛋白 G 很少见,在血清中仅占总 IgG 的 3-4%。
特異性
单克隆抗人 IgG4 对 IgG4 亚类具有特异性,在 ELISA 中与 IgG1、IgG2 和 IgG3 不反应。
應用
IUIS/WHO2 研究挑选出该单克隆抗体作为最广泛适用的 IgG4 特异性单克隆抗体之一。单克隆抗人 IgG4 可用于通过各种免疫测定法鉴定 IgG4 亚类,包括:ELISA、印迹免疫固定法 (IIF)、免疫荧光测定法 (IFMA)、血凝法 (HA)、血凝抑制法 (HAI)、颗粒计数免疫测定法 (PACIA) 和胞浆 IgG 的检测。
小鼠抗人 HuIgG4 单克隆抗体可用于 ELISA 和免疫荧光。
生化/生理作用
IgG4(免疫球蛋白G4)抗体对C1q(补体q的第一组分)的亲和力降低,因此其抗炎活性与其他IgG亚类不同。IgG4抗体能与另一个分子主动交换Fab臂,从而产生具有两种不同结合特异性的重组抗体。这种交换是其发挥抗炎活性的重要生物学机制。IgG4抗体通常是非炎性的,但自身反应性IgG4抗体与免疫球蛋白G4(IgG4)相关疾病(IgG4 RD)有关,其特征是淋巴浆细胞浸润和血清IgG4升高。在特应性皮炎、寄生虫病、寻常型天疱疮和落叶型天疱疮中观察到IgG4水平升高。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Preclinical characterization of 1-7F9, a novel human anti?KIR receptor therapeutic antibody that augments natural killer?mediated killing of tumor cells.
Romagne F, et al.
Blood, 114(13), 2667-2677 (2009)
Charge and size selectivity of proteinuria in children with idiopathic nephrotic syndrome.
Taylor G M, et al.
Pediatric Nephrology (Berlin), 11(4), 404-410 (1997)
High serum IgG4 concentrations in patients with sclerosing pancreatitis.
Hamano H, et al.
The New England Journal of Medicine, 344(10), 732-738 (2001)
IgG4-related disease.
Mahajan V S, et al.
Annual Review of Pathology, 9, 315-347 (2014)
What is IgG4 ? A review of the biology of a unique immunoglobulin subtype.
Nirula A, et al.
Current Opinion in Rheumatology, 23(1), 119-124 (2011)