文件
I0514
Sigma-Aldrich
异腈甲基膦酸二乙酯
>97% (GC)
同義詞:
Isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CNCH2P(O)(OC2H5)2
CAS號碼:
分子量::
177.14
Beilstein:
4674920
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
>97% (GC)
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
84-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-4-9-11(8,6-7-3)10-5-2/h4-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Reactant for:
  • Copper-catalyzed cycloaddition reactions
  • Preparation of orally bioavailable diamide prodrugs that lower glucose in diabetic animals through inhibition of fructose-1,6-bisphosphatase
  • Synthesis of sterol analogs as antifungal agents against plant pathogens
  • Asymmetric synthesis of steroidal 2,5-diketopiperazines prepared via isocyanide chemistry based on stereoselective Ugi four component condensation and subsequent cyclocondensation reactions
  • The Passerini reaction
用于合成 α-氨基酸的膦酸类似物的前体。
取代透過
產品號碼
描述
訂價
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rachon, J.
Synthesis, 219-219 (1984)
Schollkopf, U. and Wintel, T.
Synthesis, 1033-1033 (1984)