重要文件
HT1014
Sigma-Aldrich
Hydroquinone tablets
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116124
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
品質等級
儲存期限
expiry date on the label
pH值
3.7
應用
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
應用
Intended for use in the Silver Stain (Steiner-Steiner) Kit.
成分
Hydroquinone, 0.5 g each, with excipients.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
329.0 °F - closed cup
閃點(°C)
165 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)