重要文件
HS29025D
Microtube Rack
pink rack
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
pink rack
polypropylene
特點
to hold 80 tube(s)
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS29025D
長度 × 寬度 × 高度
225 mm × 67 mm × 28 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
特點和優勢
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)