重要文件
HS2201A
Droplet phlebotomy tray inserts for 13 mm test tube rack
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
Holds 13 mm Tube Rack,
包裝
pack of 4 inserts
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS2201A
一般說明
Utility Tray Insert A for 13mm test tube rack with eight compartments.
法律資訊
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)