Merck
全部照片(7)
重要文件
HPA020582
Sigma-Aldrich
抗 TBRG4 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
同義詞:
含抗 快速激酶结构域的蛋白 4, 抗 细胞周期进展蛋白 2, 抗 细胞周期进程恢复蛋白 2, 抗 蛋白 TBRG4, 抗 转化生长因子 β 调节因子 4
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
HLVKRCTCLLREAARQAPAMAPVGRLRLAWVAHKTLTSSATSPISHLPGSLMEPVEKERASTPYIEKQVDHLIKKATRPEELLELLGGSHDLDSNQAAMVLIRLSHLLSEKP
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TBRG4(9238)
一般說明
含有 FAST 激酶结构域的蛋白 4 (FASTKD4) 或转化生长因子 βN 末端线粒体靶向结构域和三个 C 末端结构域,即 FAST_1、FAST_2 和 RNA 结合结构域。
转化生长因子-β调节子 4 (TBRG4) 是一种富含亮氨酸的蛋白质,属于含FAST激酶结构域蛋白 (FASTKD) 家族。它拥有许多假定的亮氨酸拉链结构域,编码它的基因位于人类染色体 7p13。
免疫原
蛋白质 TBRG4 重组蛋白表位标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
转化生长因子β调节蛋白 4 (TBRG4) 参与线粒体 RNA 相互作用,并在转录本半衰期的调节中起关键作用。
转化生长因子-β调节因子 4 (TBRG4) 促进细胞生长。研究表明其在套细胞淋巴瘤中表达上调。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST74198
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zsuzsanna S Nagy et al.
FEBS letters, 584(8), 1515-1520 (2010-03-10)
In the current work, we report that specific inhibition of Janus tyrosine kinase (JAK3) via NC1153 induces apoptosis of certain leukemia/lymphoma cell lines. Affymetrix microarray profiling following NC1153 treatment unveiled JAK3 dependent survival modulating pathways (p53, TGF-beta, TNFR and ER
M C Edwards et al.
Genetics, 147(3), 1063-1076 (1998-02-07)
Regulated cell cycle progression depends on the proper integration of growth control pathways with the basic cell cycle machinery. While many of the central molecules such as cyclins, CDKs, and CKIs are known, and many of the kinases and phosphatases
Erik Boehm et al.
Nucleic acids research, 45(10), 6135-6146 (2017-03-24)
FASTK family proteins have been identified as regulators of mitochondrial RNA homeostasis linked to mitochondrial diseases, but much remains unknown about these proteins. We show that CRISPR-mediated disruption of FASTKD1 increases ND3 mRNA level, while disruption of FASTKD4 reduces the
Maria Simarro et al.
Biochemical and biophysical research communications, 401(3), 440-446 (2010-09-28)
Fas-activated serine/threonine phosphoprotein (FAST) is the founding member of the FAST kinase domain-containing protein (FASTKD) family that includes FASTKD1-5. FAST is a sensor of mitochondrial stress that modulates protein translation to promote the survival of cells exposed to adverse conditions.