加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
RLEPAIQKFIKIVIPTDLERLRKHQINIEKYQRCRIWDKLHEEHINAGRTVQQLRSNIREIEKLCLKVRKDDLVLLKRMIDPVKEEASAATAEFLQLHLESVEELKKQFNDEETLLQPPLTRSMTVGGAFHTTEAEASSQSLTQ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... STX17(55014)
一般說明
突触融合蛋白17 (Stx17) 是一种自噬体SNARE(可溶性N-乙基马来酰亚胺敏感因子连接蛋白受体)蛋白。STX17是突触融合蛋白家族一员,位于人染色体9q31。它通常储存在细胞溶质中。
免疫原
突触融合蛋白-17重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
兔抗STX17抗体适合于共免疫沉淀。
兔抗STX17抗体属Prestige 抗体,经人类蛋白质图谱(HPA)计划开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige。
兔抗STX17抗体属Prestige 抗体,经人类蛋白质图谱(HPA)计划开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige。
抗STX17抗体已被用于:
- SNARE(可溶性N-乙基马来酰亚胺敏感因子连接蛋白受体)的蛋白重组
- 用于免疫电子显微术
- 考察其与丙肝病毒 (HCV) 生命周期的相关性,以揭示其在通过噬体-溶酶体融合实现病毒颗粒周转中的作用。
生化/生理作用
突触融合蛋白17 (STX17) 是一种自噬体SNARE(可溶性N-乙基马来酰亚胺敏感因子连接蛋白受体)蛋白,参与了与内涵体/溶酶体的融合。它大多位于内质网(ER),少量位于内质网-高尔基体中间体(ER-Golgi intermediate compartment,ERGIC)。它可以充当内质网膜上的受体,参与内质网和后内质网体(post-ER compartment)之间的运输。它通过COPII 和 COPI (外被体蛋白质Ⅰ)囊泡相关的途径在ER和ERGIC之间循环。该蛋白是维持ERGIC和高尔基体结构所必需的。
突触融合蛋白17(Stx17)编码参与突触囊泡融合的膜蛋白。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige抗体都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige抗体都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST79900
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
The autophagosomal SNARE protein syntaxin 17 is an essential factor for the hepatitis C virus life cycle
Journal of virology, JVI-00551 (2016)
The autophagosomal SNARE protein syntaxin 17 is an essential factor for the hepatitis C virus life cycle
Journal of Virology, 520(7548), JVI-00551 (2016)
Journal of virology, 90(13), 5989-6000 (2016-04-22)
Syntaxin 17 is an autophagosomal SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor) protein required for the fusion of autophagosomes with lysosomes to form autolysosomes and thereby to deliver the enclosed contents for degradation. Hepatitis C virus (HCV) induces autophagy. In
Bio-protocol, 7(17), 27982478-27982478 (2017-10-03)
Autophagy is a recycling pathway, in which intracellular cargoes including protein aggregates and bacteria are engulfed by autophagosomes and subsequently degraded after fusion with lysosomes. Dysregulation of this process is involved in several human diseases such as cancer or neurodegeneration.
LAMP-2 is required for incorporating syntaxin-17 into autophagosomes and for their fusion with lysosomes
Biology Open, bio-018648 (2016)