重要文件
H9791
Sigma-Aldrich
Hyp9
同義詞:
1,1′-(2,4,6-三羟基-1,3-亚苯基)双-1-己酮, 2,4-间苯三酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H26O5
CAS號碼:
分子量::
322.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light yellow
溶解度
DMSO: >20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)CCCCC)c1O
InChI
1S/C18H26O5/c1-3-5-7-9-12(19)16-14(21)11-15(22)17(18(16)23)13(20)10-8-6-4-2/h11,21-23H,3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
JRHOSBCIYWDGHN-UHFFFAOYSA-N
相關類別
生化/生理作用
贯叶金丝桃素是圣约翰草的活性成分。它被用于治疗抑郁症,已知可间接抑制突触的 5-羟色胺和去甲肾上腺素的再摄取,最近发现它通过直接激活 TRPC6 而发挥作用。
贯叶金丝桃素是圣约翰草的活性成分。它被用于治疗抑郁症,已知可间接抑制突触的 5-羟色胺和去甲肾上腺素的再摄取,最近发现它通过直接激活 TRPC6 而发挥作用。TRPC6 是经典瞬时感受器电位 (TRPC) 离子通道家族的一员。DAG 是该通道的内源性激活剂,而贯叶金丝桃素是目前已知的唯一 TRPC6 选择性激活剂。尽管它应用广泛,但贯叶金丝桃素的化学结构不稳定。人们努力寻找一种稳定但药理相似的 TRPC6 激活剂,结果发现了 Hyp9,一种简化的间苯三酚衍生物。像贯叶金丝桃素一样,Hyp9 抑制血清素再摄取并诱导神经突生长。增加钙条目细胞并选择性增加通过 TRPC6 通道的电流。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Evan W Weber et al.
The Journal of experimental medicine, 212(11), 1883-1899 (2015-09-24)
Leukocyte transendothelial migration (TEM) is a tightly regulated, multistep process that is critical to the inflammatory response. A transient increase in endothelial cytosolic free calcium ion concentration (↑[Ca(2+)]i) is required for TEM. However, the mechanism by which endothelial ↑[Ca(2+)]i regulates
Lu Liu et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 594283-594283 (2021-02-20)
Transient receptor potential canonical 6 (TRPC6) channel is an important non-selective cation channel with a variety of physiological roles in the central nervous system. Evidence has shown that TRPC6 is involved in the process of experimental stroke; however, the underlying
文章
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
我们提供许多血清素受体相关产品,满足您的各类研究需求。