重要文件
H0508
Sigma-Aldrich
2-羟基-1,4-萘醌
同義詞:
天然橙 6, 散沫花素
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H6O3
CAS號碼:
分子量::
174.15
Beilstein:
1565260
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
InChI 密鑰
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)