重要文件
GN724201
Greiner universal beaker
volume 100 mL, size 56 mm × 70 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 1200 ea
製造商/商標名
Greiner 724201
存貨情形
available only in China, China
尺寸
56 mm × 70 mm
容積
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)