重要文件
GN650163
Greiner 微孔板
96 well, round bottom, clear
同義詞:
96 well microplate, 96 well plate, cell culture plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
clear
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Greiner 650163
存貨情形
available only in China
尺寸
96 wells
適合性
suitable for (cell culture)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Greiner微孔板适用于保存活性试剂、患者样本、DNA/RNA或储备培养物(种子)。
  • 聚丙烯材料耐高温(-196至+121°C)和化学腐蚀。
  • 无热原板不含可检出的DNase、RNase、人类DNA。
  • 字母数字孔编码便于识别。
  • 可用粘性封膜和热封机密封,实现长期可靠密封。
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)