重要文件
GN541070
Greiner cell scrapers
handle size 25 cm
同義詞:
cell lifter, cell lifters, cell scraper
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122103
暫時無法取得訂價和供貨情況
無菌
sterile
製造商/商標名
Greiner 541070
Greiner
存貨情形
available only in China
把手尺寸
25 cm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)