重要文件
GN381070
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well, round nap, ethylene vinyl acetate, translucent
同義詞:
Greiner CapMats for sealing multiwell plates
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 50 ea
製造商/商標名
Greiner 381070
存貨情形
available only in China
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
抗化學/物理腐蝕性
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)