重要文件
GERPN203D
Hybond® ECL nitrocellulose membranes
W × L 20 cm × 3 m, roll nitrocellulose, pack of 1 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
材料
nitrocellulose
roll nitrocellulose
形狀
solid
特點
wetted part: no
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Cytiva RPN203D
寬度 × 長度
20 cm × 3 m
顏色
White
孔徑
0.45 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
ECL is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)