重要文件
GE90100123
Cytiva (TM) Blue Sepharose High Performance
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.53
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 50 mL
製造商/商標名
Cytiva 90100123
法律資訊
Sepharose is a trademark of Cytiva
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)