G7798
GYKI-53655 hydrate
>99.0% (HPLC)
同義詞:
1-(4-aminophenyl)-3-methylcarbamyl-4-methyl-3,4-dihydro-7,8-methylenedioxy-5H-2,3-benzodiazepine hydrochloride, 5-(4-Aminophenyl)-8,9-dihydro-N,8-dimethyl-7H-1,3-dioxolo[4,5-h][2,3]benzodiazepine-7-carboxamide hydrochloride, LY300168 hydrochloride hydrate
About This Item
推薦產品
化驗
>99.0% (HPLC)
形狀
powder
顏色
yellow to orange
溶解度
H2O: >10 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].N1(N=C(c3c(cc4c(c3)OCO4)CC1C)c2ccc(cc2)N)C(=O)NC.[H+]
InChI
1S/C19H20N4O3.ClH/c1-11-7-13-8-16-17(26-10-25-16)9-15(13)18(22-23(11)19(24)21-2)12-3-5-14(20)6-4-12;/h3-6,8-9,11H,7,10,20H2,1-2H3,(H,21,24);1H
InChI 密鑰
ASLCSBBDVWPSQT-UHFFFAOYSA-N
應用
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)