重要文件
G6173
Sigma-Aldrich
GSK 4716
≥98% (HPLC)
同義詞:
2-[[4-(1-Methylethyl)phenyl]methylene]hydrazide 4-hydroxybenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H18N2O2
CAS號碼:
分子量::
282.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
起源
GlaxoSmithKline
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(2)14-5-3-13(4-6-14)11-18-19-17(21)15-7-9-16(20)10-8-15/h3-12,20H,1-2H3,(H,19,21)/b18-11+
InChI 密鑰
IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
生化/生理作用
GSK 4716 is an Estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ agonist with minimal activity for ERRα, ERα and ERβ
特點和優勢
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
我们可提供多种核受体(类固醇)相关产品,满足您的各类研究需求。
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.