重要文件
G5529
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(2,2,2-trichloroethyl) ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H10Cl3NO4
CAS號碼:
分子量::
278.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
SMILES 字串
NC(CCC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H10Cl3NO4/c8-7(9,10)3-15-5(12)2-1-4(11)6(13)14/h4H,1-3,11H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
ZKAVMZAGITUCAX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)