重要文件
G5026
透射电子显微镜用滤线栅
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, copper
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
MA.01
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
copper
描述
Regular grids with center mark and solid border
包裝
vial of 100 grids
直徑
3.05 mm
網格尺寸
400 mesh × 62 μm pitch
孔寬度
42 μm
開口區尺寸
44%
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)