重要文件
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
MA.01
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
Pre-washed and ready to use
包裝
pkg of 30 strips
尺寸
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Specially formulated for microtomy knife making.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1