重要文件
G2000
Sigma-Aldrich
2-(β-D-Galactosidoxy)naphthol AS-LC
同義詞:
2-(β-D-Galactosidoxy)naphthalene-3-carboxylic acid (2,5-dimethoxy-4-chloroanilide, Naphthol AS-LC β-D-galactoside
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H26ClNO9
CAS號碼:
分子量::
519.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)c(OC)cc1Cl
InChI
1S/C25H26ClNO9/c1-33-18-10-16(19(34-2)9-15(18)26)27-24(32)14-7-12-5-3-4-6-13(12)8-17(14)35-25-23(31)22(30)21(29)20(11-28)36-25/h3-10,20-23,25,28-31H,11H2,1-2H3,(H,27,32)
InChI 密鑰
UJPWFVGXQNDAFV-UHFFFAOYSA-N
基底
Substrate for the histochemical demonstration of galactosidase.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ruilin Zhang et al.
Food technology and biotechnology, 58(4), 455-464 (2021-01-29)
Non-alcoholic steatohepatitis is a potentially progressive hepatic disorder that can lead to end-stage liver disease and hepatocellular carcinoma. The inhibitory effects of proteins and hydrolysates from the liver of newborn piglets on hepatic steatosis in oleic acid-induced hepatocellular carcinoma (HepG2)