重要文件
F8399
Sigma-Aldrich
核黄素 5'-单磷酸盐 钠盐 水合物
≥95% (HPLC)
同義詞:
FMN
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H20N4O9P · xNa+ · yH2O
分子量::
455.34 (anhydrous free acid basis)
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
eCl@ss:
34058005
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
核黄素 5′--一单磷酸盐 (FMN) 高度溶于水。[1]黄素视为滤蓝光的染料。[2]
應用
在研究中,采用了核黄素 5′-单磷酸钠盐水合物检查水溶液中的 FMN(黄素单核苷酸)光还原
  • [2]
  • ,继而将其固定于氧化钛修饰碳纤维上以测定其在黄素鉴定中的电化学行为 [3]
  • [4]
核黄素 5′-单磷酸盐(FMN) 由氧化还原酶(一个和两个电子转移)用作辅基,如 NADH 脱氢酶、一氧化氮合成酶和次氮基三乙酸酯单氧酶。核黄素 5′-以单磷酸用作 FMN 磷酸水解酶的特异性和动力性研究的底物。FMN 用于研究基于分子传感、通过核糖开关进行的基因调控。
生化/生理作用
核黄素 5′-单磷酸盐 (FMN) 是黄素蛋白的辅因子,在酶和光感受器中具有生物活性。[2]
準備報告
通过黄素腺嘌呤二核苷酸的酶水解法制备。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Induction and catalytic properties of an intracellular NADH-dependent 1, 4-benzoquinone reductase from the brown-rot basidiomycete Gloeophyllum trabeum
Qi W and Jellison J
International Biodeterioration & Biodegradation, 54(1), 53-60 (2004)
M C Jermy et al.
PloS one, 16(2), e0246123-e0246123 (2021-02-13)
Nasal High Flow (NHF) therapy delivers flows of heated humidified gases up to 60 LPM (litres per minute) via a nasal cannula. Particles of oral/nasal fluid released by patients undergoing NHF therapy may pose a cross-infection risk, which is a
Electrochemical behaviour of FAD and FMN immobilised on TiO2 modified carbon fibres supported by ATR-IR spectroscopy of FMN on TiO2
Kubota LT, et al.
Bioelectrochemistry and bioenergetics, 47(1), 39-46 (1998)
Delivery of Riboflavin-5?-Monophosphate Into the Cornea: Can Liposomes Provide Any Enhancement Effects?
Kandzija N and Khutoryanskiy VV
Journal of Pharmaceutical Sciences, 106(10), 3041-3049 (2017)
Photo-induced reduction of flavin mononucleotide in aqueous solutions
Song SH, et al.
Chemical Physics, 332(1), 55-65 (2007)
文章
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.
討論核黃素對製造蛋白質和單株抗體的細胞培養系統的影響。