文件
F4024
Sigma-Aldrich
抗生物素-FITC 抗体,小鼠单克隆抗体
clone BN-34, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
单克隆抗-生物素
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BN-34, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
儲存條件
protect from light
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
抗生物素单克隆(小鼠IgG1亚型)抗体来自于免疫小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的杂交瘤。生物素是活生物体或培养物中细胞所需的必需维生素。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。
该抗体可使用竞争性ELISA识别游离的生物素和生物胞素。通过使用间接ELISA或免疫组织化学染色,该抗体还可识别与各种免疫球蛋白耦合的生物素。特异性是通过使用生物素化山羊抗体与涂覆在多孔板上的人和兔抗原而评估的。
免疫原
生物素-KLH偶联物
應用
在小鼠体内产生的单克隆抗生物素-FITC抗体已用于定位抗原与一抗,添加生物素化抗体以与一抗结合,最后应用亲和素-FITC。
该抗体可被用于扩增技术、ELISA、免疫印迹、原位核酸杂交、流式细胞术、图像分析或共聚焦显微镜。
在一些应用中,生物素化探针与亲合素的定位会产生高背景水平。抗生物素试剂可代替亲和素以降低非特异性结合。
生化/生理作用
免疫球蛋白主要有助于免疫防御。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。
外觀
溶于磷酸盐缓冲液(pH 8.0),含有1%牛血清白蛋白和15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Waldemar Popik et al.
The Journal of biological chemistry, 279(1), 704-712 (2003-10-23)
Despite the preferential localization of CD4 to lipid rafts, the significance and role of these microdomains in HIV-1 entry is still controversial. The possibility that CD4, when localized to non-raft domains, might be able to support virus entry cannot be
Eman M N Shakir et al.
Communications biology, 6(1), 985-985 (2023-09-27)
Adult male and female schistosomes in copula dwell within human blood vessels and lay eggs that cause the major Neglected Tropical Disease human schistosomiasis. How males and females communicate to each other is poorly understood; however, male-female physical interaction is
Stuart Iain Jenkins et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(1), 77-87 (2014-08-08)
Nanoparticle platforms are being intensively investigated for neurological applications. Current biological models used to identify clinically relevant materials have major limitations, e.g. technical/ethical issues with live animal experimentation, failure to replicate neural cell diversity, limited control over cellular stoichiometries and
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis.
Miyama A, et al.
International Ophthalmology, 35(4), 575-586 (2015)