文件
EPM1324-9910
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.73
材料
aluminum
特點
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
non-Interchangeable
製造商/商標名
Eppendorf® M1324-9910 (NA)
尺寸
76 cm × 46 cm
容量
(6 x 2.8 L Fernback flasks)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG