重要文件
EPK0641-1750
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (1 x 6) configuration, aluminum, side access
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
aluminum
特點
(1 x 6) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
max. box size [mm]: 133 x133
side access
製造商/商標名
Eppendorf® K0641-1750 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 192 boxes), Innova C760 (max. 264 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 240 boxes)max. box number per rack: 6 (1 x 6)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)