重要文件
EP6001012310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x boxes (3 in.), (4 x 5) configuration, stainless steel, drawer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
stainless steel
特點
(4 x 5) configuration
Holds 20 x boxes (3 in.)
drawer
max. box number per rack: 20 (4 x 5)
max. box size [mm]: 136 x 136
製造商/商標名
Eppendorf® 6001012310 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 414 mm (16.3 in.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 180 boxes), Innova U535 (max. 240 boxes), Innova U725 and 725-G (max. 360 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 360 boxes)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)